Learn More
Tocris Bioscience™ SLU-PP-332
Potent pan-ERR agonist
119.00€ - 387.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (E)-4-Hydroxy-N'-(naphthalen-2-ylmethylene)benzohydrazide |
---|---|
CAS | 303760-60-3 |
Objetivo | Estrogen and Related Receptor Agonists |
Fórmula molecular | C18H14N2O2 |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18774384
|
Tocris Bioscience™
8112/50 |
50 mg |
387.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18724394
|
Tocris Bioscience™
8112/10 |
10 mg |
119.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SLU-PP-332 is a potent and selective pan estrogen related receptor (ERR) agonist (EC50 values are 98 nM, 230 nM and 430 nM for ERRα, ERRβ and ERRγ respectively). In a mouse model of metabolic syndrome SLU-PP-332 increases energy expenditure and fatty acid oxidation, decreases fat mass, and improves insulin sensitivity. Also increases mitochondrial respiration in vitro.Especificaciones
(E)-4-Hydroxy-N'-(naphthalen-2-ylmethylene)benzohydrazide | |
Estrogen and Related Receptor Agonists | |
0.98 |
303760-60-3 | |
C18H14N2O2 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tocris Bioscience™ SLU-PP-332