Learn More
Asecos™ SLX-CLASSIC Recirculating Air Safety Storage Cabinets
For the safe and approved storage of aggressive, non-flammable hazardous materials in workrooms.
Marca: Asecos™ 3293600130607
7263.15 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 195.00000kg
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo con elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
- Dos en uno: dos compartimentos de almacenamiento herméticamente separados permiten el almacenamiento aislado de ácidos y bases en un solo armario
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado con posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Sistema de filtración de aire recirculante, ideal para la instalación directa en zonas de trabajo con ruido muy bajo, solo aproximadamente 39 dB
- Con filtro de banda ancha de varias etapas
- El equipo electrónico para la extracción incluye un cable de dispositivo frío y enchufe de alimentación
- Alarma óptica y acústica que incluye contacto de alarma sin potencial
- Pantalla con panel táctil innovador
- Comprobación manual de la saturación del filtro
- Ecológico con una mayor vida útil del filtro y un sistema de filtro reutilizable
Especificaciones
8 estantes extraíbles de PP con sumideros de PP de 25 kg/11 litros | |
Almacenamiento de materiales peligrosos agresivos y no inflamables | |
Acero | |
330,7 kg | |
Gris claro | |
Con aletas | |
EN 14727 |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Revestimiento de polvo | |
615 × 1197 × 2300 mm | |
565 × 485 × 1865 mm | |
8 estantes con sumidero de 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 300 kg | |
2 |