Learn More
Asecos™ SLX-CLASSIC Recirculating Air Safety Storage Cabinets
For the safe and approved storage of aggressive, non-flammable hazardous materials in workrooms.
6863.50€ - 8411.10€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 14727 |
---|---|
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento de seguridad |
Modelo de puerta | Con aletas |
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15527839
|
Asecos™
3293600130607 |
8 estantes con sumidero de 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 300 kg |
7854.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15695677
|
Asecos™
3293600130608 |
12 estantes con sumidero de 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 300 kg |
8411.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904690
|
Asecos™
3293900130615 |
6 estantes con sumidero de 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 300 kg |
6863.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Robust construction and longevity – cabinet body made of powder-coated sheet steel with safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion
- Two-in-one – two hermetically separated storage compartments allow the isolated storage of acids and bases in one cabinet
- No unauthorized use – doors lockable with profile cylinder with integration in an existing locking system possible
- Easy alignment – adjusting aids to compensate for uneven floors
- Recirculating air filter system, ideal for the direct installation in working areas with very low noise, only approx. 39 dB
- With multi-stage wideband filter
- Monitoring electronics for extraction include cool-device cable and power plug
- Optical and acoustic alarm including potential-free alarm contact
- Display with innovative touch panel
- Manual check of the filter saturation
- Eco-friendly with longer filter lifetimes and a reusable filter system
Especificaciones
EN 14727 | |
Acero | |
Con aletas | |
2 |
Gris claro | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento de materiales peligrosos agresivos y no inflamables | |
Revestimiento de polvo |