Learn More
Cole-Parmer™ Etiquetas Tough-Spot pequeñas
Resisten la esterilización en autoclave de vapor, baños de agua hirviendo, temperaturas de congelador, disolventes orgánicos y agentes cáusticos sin desprenderse ni caerse. Las etiquetas Tough-Spot pequeñas Cole-Parmer™ están fabricadas de poliéster químicamente inerte que se adhiere fuertemente a todos los plásticos y otros materiales.
Marca: Cole-Parmer™ 62207-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las etiquetas precortadas desplegables son el tamaño ideal para adaptarse a tubos de microcentrífuga y otros recipientes de laboratorio.
- Soportan temperaturas mínimas de hasta - 20 °C; - 80 °C cuando se utilizan con tubos de polipropileno virgen.
- Resistentes a arañazos y manchas.
Especificaciones
Autoclavable | |
Poliéster | |
0.375 mm |
Rojo | |
– 80 ° cuando se utiliza con tubos de polipropileno virgen. En caso contrario, – 20 °C |