Learn More
Cole-Parmer™ Etiquetas Tough-Spot pequeñas
Resisten la esterilización en autoclave de vapor, baños de agua hirviendo, temperaturas de congelador, disolventes orgánicos y agentes cáusticos sin desprenderse ni caerse. Las etiquetas Tough-Spot pequeñas Cole-Parmer™ están fabricadas de poliéster químicamente inerte que se adhiere fuertemente a todos los plásticos y otros materiales.
44.45€ - 64.50€
Specifications
Material | Poliéster |
---|---|
Diámetro (métrico) | 0,375 mm |
Esterilizables en autoclave | Autoclave |
Intervalo de temperatura (métrico) | – 80 ° cuando se utiliza con tubos de polipropileno virgen. En caso contrario, – 20 °C |
Product Code | Brand | Color | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Color | Price | Quantity & Availability | |||||
15127082
|
Cole-Parmer™
62207-04 |
Azul |
64.50€
1000 rollos |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15182323
|
Cole-Parmer™
62207-01 |
Rojo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
- Las etiquetas precortadas desplegables son el tamaño ideal para adaptarse a tubos de microcentrífuga y otros recipientes de laboratorio.
- Soportan temperaturas mínimas de hasta - 20 °C; - 80 °C cuando se utilizan con tubos de polipropileno virgen.
- Resistentes a arañazos y manchas.
Specifications
Poliéster | |
0,375 mm | |
Autoclave | |
– 80 ° cuando se utiliza con tubos de polipropileno virgen. En caso contrario, – 20 °C |