Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fraccionamiento a granel SMART Digest™: Estreptavidina
Realice una inmunocaptura de estreptavidina simple y fácil para la limpieza de muestras de proteínas antes del análisis o de la digestión de proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ 60119-103
Descripción
Obtenga una inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible mediante la alta capacidad de carga de los kits de fraccionamiento a granel Thermo Scientific™ SMART Digest™: Estreptavidina. Estos kits se han diseñado para superar los desafíos asociados con frecuencia al proceso de limpieza de proteínas mediante un flujo de trabajo de captura sencillo.
El kit contiene gránulos con una fracción de estreptavidina unida que habilita una unión estreptavidina-biotina sólida con la molécula biotinilada adecuada con afinidad específica para la biomolécula objetivo. Las interferencias no deseadas se eliminan dejando una muestra limpia que contiene la molécula diana. Una vez completada, la digestión posterior se puede facilitar con las enzimas SMART Digest, si es necesario.
Especificaciones
Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, estreptavidina, magnético, placa de recogida SOLAµ, con tripsina soluble | |
Terminación C de aminoácidos de arginina y lisina | |
Resina SMART Digest, a granel magnética | |
SMART Digest | |
Resina a granel magnética SMART Digest, tripsina soluble SMART Digest, placa de recogida, placa de SPE SOLAµ |
Estreptavidina | |
Tripsina | |
Preparación de muestras de digestión de proteínas e inmunocaptura | |
Inmunocaptura + digestión de proteínas (por separado) |