Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensors
Protect the quality of your samples, facilitate regulatory compliance and continuously monitor and report conditions using Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensors.
Marca: Thermo Scientific™ SV405-100-LSB
Descripción
Protect the quality of your samples, facilitate regulatory compliance and continuously monitor and report conditions using Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensors. Monitor temperatures ranging from -200° to +350°C, CO2 concentration, relative humidity (RH), differential pressure (clean rooms), 4-20 milliamps and dry contact state.
- Registro de datos automático y continuo
- Sensores combinados de temperatura, temperatura/CO2, temperatura/HR o temperatura/CO2/HR
Compatible con:
refrigeradores, congeladores, almacenamiento en LN2, incubadoras de CO2, salas limpias, áreas de almacenamiento, estufas
Recomendada para:
Ideal para su uso en entornos altamente controlados, como la producción farmacéutica, la biotecnología, los análisis clínicos para fecundación in vitro (IVF), los estudios clínicos y los laboratorios de diagnóstico.
Información para pedidos:
La disponibilidad de los productos Smart-Vue puede variar según el país. Consulte con el representante de ventas para evaluar la solución de supervisión inalámbrica Smart-Vue que mejor se adapta a sus necesidades concretas. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries.
Especificaciones
Sensor | |
Sensor digital de temperatura/HR Smart-Vue | |
Cold Storage | |
Humedad relativa:De 0% a 100% |
23 °C, 50% de HR | |
Smart-Vue facilita la conformidad con 21 CFR parte 11, cGxP y SOP. | |
Refrigerador, congelador, almacenamiento en LN2, incubadora de CO2, estufa | |
De -40 °C a +100 °C |