Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensors
Protect the quality of your samples, facilitate regulatory compliance and continuously monitor and report conditions using Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensors.
241.00€ - 1650.00€
Especificaciones
Tipo | Sensor |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cold Storage |
Para utilizar con (equipo) | Refrigerador, congelador, almacenamiento en LN2, incubadora de CO2, estufa |
Código de producto | Marca | Descripción | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11844703
|
Thermo Scientific™
SV400-100-LSB |
Sensor digital Smart-Vue; longitud del cable de 1,0 m | -30, -15, 0, +20, +40 °C |
241.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11854703
|
Thermo Scientific™
SV400-101-LSB |
Sensor digital Smart-Vue; longitud del cable de 3,5 m | -30, -15, 0, +20, +40 °C |
241.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11884703
|
Thermo Scientific™
SV401-100-LSB |
Sensor digital Smart-Vue, longitud del cable de 27 cm | 30, 60, 80, 100, 105 °C |
290.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11824713
|
Thermo Scientific™
SV404-200-LSB |
Sensor de temperatura Smart-Vue PT100, longitud de cable de 1,4 m | Sin calibrar |
435.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11834713
|
Thermo Scientific™
SV405-100-LSB |
Sensor digital de temperatura/HR Smart-Vue | 23 °C, 50% de HR |
333.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11854713
|
Thermo Scientific™
SV406-100-LSB |
Sensor de temperatura/CO2 Smart-Vue, longitud del cable de 1,0 m | 37 °C, 5 % de CO2 | N/A | |||||
Descripción
Protect the quality of your samples, facilitate regulatory compliance and continuously monitor and report conditions using Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensors. Monitor temperatures ranging from -200° to +350°C, CO2 concentration, relative humidity (RH), differential pressure (clean rooms), 4-20 milliamps and dry contact state.
Features:- Automatic and continuous data logging
- Temperature, temperature/CO2, temperature/rH or temperature/CO2/rH combo sensors
- Sensor cable only. Module sold separately.
Compatible with:
Refrigerators, Freezers, LN2 Storage, CO2 Incubators, Clean Rooms, Storage Areas, Ovens
Recommended for:
Ideal for use in highly controlled environments, including pharmaceutical production, biotechnology, IVF clinics, clinical studies and diagnostic laboratories.
Ordering Information:
Availability of Smart-Vue products vary by country. Please ask your Sales Representative to evaluate a Smart-Vue wireless monitoring solution that best meets your specific requirements. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries.
Especificaciones
Sensor | |
Cold Storage | |
Refrigerador, congelador, almacenamiento en LN2, incubadora de CO2, estufa |