Learn More
Sartorius™ Filtros plegados suaves, grado 3-HW
Utilícelos para los análisis de rutina cualitativos del laboratorio. Los filtros plegados suaves Sartorius™ de grado 3-HW poseen resistencia a la humedad para su uso en filtración de vacío y presión. El papel de filtro ultra puro está disponible como cono de filtro plegado en una gran variedad de diámetros.
Marca:  Sartorius™ FT-4-303-450
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10134041
  • 550.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estos conos plegados de papel de filtro de superficie suave se utilizan para análisis rutinarios y cualitativos, como el aclarado y la determinación de sustancias. Los filtros son resistentes a la humedad por lo que son aptos para filtración en vacío o presión.
  • Fabricado con pulpa refinada y línters de algodón con un contenido de α-celulosa de más del 95 %
  • Papel de filtro puro y técnico con un contenido de ceniza del 0,1 al 0,15 %
  • Los filtros de grado 3-HW disponen de las siguientes características:
    • Poros de calibre de medio a ancho para una velocidad de filtración moderadamente rápida
    • Resistencia al estallido en húmedo de 15 kPa
    • Peso base de 65 g/m2
  • No estériles y en embalaje a granel
Especificaciones
Especificaciones
Plegado
De 8 a 12 μm
Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas
Paquete de 100
Cualitativo, técnico, suave
Pulpa refinada y línteres de algodón
20 μm/s
3HW
0,14 mm
450 mm