Learn More
Sartorius™ Filtros plegados suaves, grado 3-HW
Utilícelos para los análisis de rutina cualitativos del laboratorio. Los filtros plegados suaves Sartorius™ de grado 3-HW poseen resistencia a la humedad para su uso en filtración de vacío y presión. El papel de filtro ultra puro está disponible como cono de filtro plegado en una gran variedad de diámetros.
40.30€ - 550.00€
Especificaciones
Formato | Plegado |
---|---|
Material | Pulpa refinada y línteres de algodón |
Particle Retention | De 8 a 12 μm |
Velocidad de filtración | 20 μm/s |
Para utilizar con (aplicación) | Para-análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas |
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10672592
|
Sartorius™
FT-4-303-070 |
70 mm |
319.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10468742
|
Sartorius™
FT-4-303-110 |
110 mm |
56.20€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10642042
|
Sartorius™
FT-4-303-125 |
125 mm |
40.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10233381
|
Sartorius™
FT-4-303-150 |
150 mm |
40.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10480663
|
Sartorius™
FT-4-303-185 |
185 mm |
43.35€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10355171
|
Sartorius™
FT-4-303-090 |
90 mm |
124.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10173941
|
Sartorius™
FT-4-303-210 |
210 mm |
53.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10662422
|
Sartorius™
FT-4-303-240 |
240 mm |
68.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10479891
|
Sartorius™
FT-4-303-290 |
290 mm |
73.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10375411
|
Sartorius™
FT-4-303-320 |
320 mm |
99.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10032291
|
Sartorius™
FT-4-303-385 |
385 mm |
251.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10134041
|
Sartorius™
FT-4-303-450 |
450 mm |
550.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10286842
|
Sartorius™
FT-4-303-500 |
500 mm |
319.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Estos conos plegados de papel de filtro de superficie suave se utilizan para análisis rutinarios y cualitativos, como el aclarado y la determinación de sustancias. Los filtros son resistentes a la humedad por lo que son aptos para filtración en vacío o presión.- Fabricados con pulpa refinada y línteres de algodón con contenido de celulosa α superior al 95 %
- Papel de filtro puro y técnico con un contenido de ceniza del 0.1 al 0.15 %
- Los filtros de grado 3-HW disponen de las siguientes características:
- Calibre de medio a ancho para una velocidad de filtración moderadamente rápida
- Resistencia al estallido en húmedo de 15 kPa
- Peso base de 65 g/m2
- No estériles y envasados a granel
Especificaciones
Plegado | |
De 8 a 12 μm | |
Para-análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas | |
Paquete de 100 | |
Cualitativo, técnico, suave |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
20 μm/s | |
3HW | |
0,14 mm |