Learn More
Kolmi Hopen™ Bata de aislamiento SMS con orificios para los pulgares
Click to view available options
Bata de aislamiento SMS con orificios para los pulgares; color: Amarillo; desechable: Sí; material: SMS; para su uso con (aplicación): Médico; tamaño: XL
Descripción
- Protección contra infecciones y líquidos de alta calidad
- Consta de una capa de polipropileno obtenido por extrusión-soplado intercalada entre dos capas de polipropileno obtenido por hilado
- Abertura grande para el paso de la cabeza
- Tecnología patentada «Flexneck» que consiste en un elástico doble
- Mangas largas con orificios para los pulgares que cubren completamente las muñecas
- Diseñada para proteger a los profesionales de la salud y a los pacientes de infecciones cruzadas
- Para usarla sobre la ropa tradicional
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | XL |
Para utilizar con (aplicación) | Medicina |
Sexo | Unisex |
N.º de bolsillos | None |
Tipo de producto | General Purpose Gown |
Material | SMS |
Color | Amarillo |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
Peso (métrico) | > 23,5 gsm |