Learn More
Fisherbrand™ Tapones a presión
Fabricados con plástico virgen químicamente resistente, los Bacti-Caps™ ofrecen un cierre de tubo de cultivo firme y positivo que permite un intercambio de gases controlado. Son ideales para su uso en laboratorios de ciencias, investigación y de otro tipo.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
Descripción
- Bacti-Caps™ para tubos de ensayo sin reborde
- Proporcionan un cierre positivo y firme en los tubos de cultivo que permite un intercambio de gas controlado, por lo que son una alternativa más práctica a los tapones de lana de algodón
- Adecuados para los tubos de ensayo estándar de cualquier tamaño, se adaptan a los tubos sin reborde y a los de plástico con un diámetro exterior de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm y 38 mm
- Las tres aletas flexibles moldeadas en la pared interior de cada tapón garantizan un sellado positivo, incluso cuando hay variaciones menores en el tamaño del tubo
- Los tapones Bacti-Caps™ están hechos de plástico virgen químicamente resistente, por lo que no se ven afectados por los medios de cultivo, la mayoría de los ácidos, los álcalis, los alcoholes o los ésteres
- Fomentan el crecimiento del cultivo
- Codificado con color
- Intercambio de gas controlado
Especificaciones
Tapón a presión | |
Azul |