Learn More
Fisherbrand™ Tapones a presión
Fabricados con plástico virgen químicamente resistente, los Bacti-Caps™ ofrecen un cierre de tubo de cultivo firme y positivo que permite un intercambio de gases controlado. Son ideales para su uso en laboratorios de ciencias, investigación y de otro tipo.
31.60€ - 106.00€
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11567143
|
Fisherbrand™
|
Negro |
33.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11507153
|
Fisherbrand™
|
Azul |
91.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11577143
|
Fisherbrand™
|
Blanco |
92.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11587143
|
Fisherbrand™
|
Rojo |
33.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11597143
|
Fisherbrand™
|
Amarillo |
106.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11557143
|
Fisherbrand™
|
Verde |
31.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Bacti-Caps™ for test tubes without edge
- Provide a firm, positive culture tube closure allowing a controlled gas interchange, thus proving a more practical alternative to cotton wool plugs
- Suitable for all standard test tube sizes, they fit rimless and plastic tubes with an outside diameter of 13mm, 16mm, 19mm, 25mm and 38mm
- The three flexible fins molded on the inner wall of each cap ensure a positive fit even when minor variations in tube size occur
- Bacti-Caps™ are made from chemically resistant virgin plastic so they are unaffected by culture media, most acids, alkalis, alcohols and esters
- Improved culture growth
- Color coded
- Controlled gas interchange