Learn More
Fisherbrand™ Tapones a presión
Fabricados con plástico virgen químicamente resistente, los Bacti-Caps™ ofrecen un cierre de tubo de cultivo firme y positivo que permite un intercambio de gases controlado. Son ideales para su uso en laboratorios de ciencias, investigación y de otro tipo.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Todas las puntas electrónicas Brand Handystep™ y Handystep™
- Todas las puntas Eppendorf™ Multipette™ (no Multipette™ Plus)
- Gilson Distriman™ de 1,25/12,5 ml
- Todas las puntas Ritter Ripette™
- Tri-Continent Easystep™ de 0,5, 5 y 50 ml
- Estas puntas de dispensador Dispenser™ no son estériles, pero están disponibles en modelos esterilizados por irradiación gamma
- Estas puntas de dispensador son reutilizables
- El adaptador para esta punta de dispensador de 25 ml es esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tapón | |
Verde | |
Tubos de ensayo sin reborde |
13 mm | |
Paquete de 100 |