Learn More
BRAND™ Frascos para encapsular de vidrio sódico-cálcico
El frasco de vidrio de cal sodado cuenta con un revestimiento de acrilato de etileno que envuelve el frasco de vidrio como una piel protectora.
7.45€ - 42.95€
Especificaciones
Color Ámbar
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Recubrimiento Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Recubrimiento Precio Cantidad y disponibilidad  
10407231
Ver documentos
BRAND™
704010
2500 ml revestimiento de etileno-acrilato
42.95€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10400602
Ver documentos
BRAND™
704012
100 ml Ninguno
7.45€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10223312
Ver documentos
BRAND™
704016
500 ml Ninguno
9.55€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10723273
Ver documentos
BRAND™
704014
250 ml Ninguno
9.05€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10233312
Ver documentos
BRAND™
704020
2500 ml Ninguno
24.20€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10660953
Ver documentos
BRAND™
704018
1000 ml Ninguno
11.60€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10390092
Ver documentos
BRAND™
704002
100 ml revestimiento de etileno-acrilato
14.05€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vidrio sódico-cálcico (ámbar)
  • Tapón de rosca, polipropeno (PP), anillo de vertido PE-LD
  • Frascos redondos de boca estrecha de cristal
  • Diseño cuadrado que ahorra espacio
  • Disponible con revestimiento de etileno-acrilato o sin revestimiento
  • El revestimiento envuelve el frasco de vidrio como una piel de protección
  • Si el frasco se rompe, los riesgos de salpicaduras se reducen considerablemente
  • La temperatura máxima de funcionamiento de los frascos revestidos es 80 °C
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 ºC
  • Con tapón de rosca 45
Especificaciones
Especificaciones
Ámbar
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BRAND™ Frascos para encapsular de vidrio sódico-cálcico