Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio sodocálcico
Utilice estos viales para trabajo de mezcla general y tareas sencillas de laboratorio. Los viales de vidrio sodocálcico resistirán un calentamiento moderado (p. ej. en un baño de agua).
Marca: Fisherbrand™ G050/19FB
Descripción
- Viales de fondo plano transparente
- Se suministra con tapones de politeno
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
12 mm | |
3 ml | |
100 | |
Tapón a presión | |
100/Paq. |
Vidrio sodocálcico | |
Tapón a presión | |
Polietileno | |
38 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Viales de vidrio sodocálcico > Capacidad: 3mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido