Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio sodocálcico
Utilice estos viales para trabajo de mezcla general y tareas sencillas de laboratorio. Los viales de vidrio sodocálcico resistirán un calentamiento moderado (p. ej. en un baño de agua).
52.65€ - 66.90€
Especificaciones
Material | Vidrio sodocálcico |
---|---|
Incluye | Tapón a presión |
N.° por paquete | 100 |
Material del cierre | Polietileno |
Tipo de tapón | Tapón a presión |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
14861582
|
Fisherbrand™
G050/25FB |
10 ml |
55.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
14891582
|
Fisherbrand™
G050/23FB |
9 ml |
52.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
14831582
|
Fisherbrand™
G050/19FB |
3 ml | N/A | |||||||
14871582
|
Fisherbrand™
G050/27FB |
13,5 mL |
61.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Viales de fondo plano transparente
- Se suministra con tapones de politeno
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Vidrio sodocálcico | |
100 | |
Tapón a presión |
Tapón a presión | |
Polietileno | |
100/Paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Viales de vidrio sodocálcico