Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio sodocálcico
Utilice estos viales para trabajo de mezcla general y tareas sencillas de laboratorio. Los viales de vidrio sodocálcico resistirán un calentamiento moderado (p. ej. en un baño de agua).
Marca:  Fisherbrand™ G050/25FB
39.33 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24350" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 14861582
  • 55.80€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Viales de fondo plano transparente
  • Se suministra con tapones de politeno
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
16 mm
10 ml
100
Tapón a presión
100/Paq.
Vidrio sodocálcico
Tapón a presión
Polietileno
75 mm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Viales de vidrio sodocálcico > Capacidad: 10 ml