Learn More
Sodium Bicarbonate 7.5% solution
Sodium Bicarbonate 7.5% solution
Marca: Gibco 25080102
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El bicarbonato sódico es un tampón que suele utilizarse para mantener el pH del medio de cultivo celular en presencia de dióxido de carbono a entre el 4 y el 10 %. Además de actuar como tampón, el bicarbonato sódico proporciona ventajas nutricionales y rara vez muestra toxicidad celular. La solución al 7,5 % de bicarbonato de sodio Gibco™ se ha formulado con una concentración de 75 g por litro de agua, lo que la hace perfecta para suplementar los medios de polvo seco durante la reconstitución. La concentración final de bicarbonato de sodio que se utiliza en el medio depende de la formulación de los medios y de la concentración de dióxido de carbono que se utiliza en la incubadora.Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sistema de calidad y fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
La solución de bicarbonato sódico Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución de bicarbonato sódico Gibco™ comparable fabricada en nuestras instalaciones de Escocia (25080-094). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
De 15 a 30 °C | |
7,5 % | |
Bicarbonato sódico | |
20 x 100 mL |
Solución de bicarbonato sódico al 7,5 %, 20 x 100 ml, concentración al 7,5 %, líquido, tampón, se utiliza en el cultivo de células de mamíferos, perfecta para suplementar los medios de polvo seco durante la reconstitución, para uso exclusivo en investigación, no apto para uso en procedimientos de diagnóstico | |
Líquido | |
Cultivo de células de mamífero | |
Para uso exclusivo en investigación |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.