Learn More
Sodium Bicarbonate 7.5% solution
Sodium Bicarbonate 7.5% solution
12.45€ - 230.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 15 a 30 °C |
---|---|
Concentración | 7,5 % |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Bicarbonato sódico |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamífero |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10308462
|
Gibco
25080060 |
100 mL |
12.45€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11550626
|
Gibco
25080102 |
20 x 100 mL |
230.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sodium Bicarbonate is buffer commonly used for maintaining the pH of cell culture medium in the presence of 4–10% carbon dioxide. In addition to buffering, sodium bicarbonate provides some nutritional benefit, while rarely displaying any cell toxicity. Formulated as 75 g per liter of water, Gibco™ Sodium Bicarbonate, 7.5% Solution is perfect for supplementing dry powder medium during reconstitution. The final Sodium Bicarbonate concentration used in the medium depends on the media formulation and the carbon dioxide concentration used in the incubator.Product Use
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Dual-site cGMP Manufacturing and Quality System
Gibco™ Sodium Bicarbonate Solution is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Paisley, Scotland, UK. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standard. For supply chain continuity, we offer a comparable Gibco™ Sodium Bicarbonate Solution product made in our Grand Island facility (25080-094). This facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standards.
Especificaciones
De 15 a 30 °C | |
Líquido | |
Cultivo de células de mamífero |
7,5 % | |
Bicarbonato sódico | |
Para uso exclusivo en investigación |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 36 meses
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.