Learn More
Bis(trimetilsilil)amida de sodio, solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bis(trimetilsilil)amida de sodio es útil para la generación de carbenos, la aminación de sulfonamidas y para la preparación de complejos de lantánido. Se acelera significativamente la polimerización del fenilacetileno junto con la catálisis del rodio(I). Se utiliza para desprotonar cetonas y ésteres para generar derivados enolados, sales de fosfonio y reactivos de Wittig.
Solubilidad
Soluble en benceno, tolueno y éter. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, oxígeno. Almacenar lejos del agua y de agentes oxidantes.
La bis(trimetilsilil)amida de sodio es útil para la generación de carbenos, la aminación de sulfonamidas y para la preparación de complejos de lantánido. Se acelera significativamente la polimerización del fenilacetileno junto con la catálisis del rodio(I). Se utiliza para desprotonar cetonas y ésteres para generar derivados enolados, sales de fosfonio y reactivos de Wittig.
Solubilidad
Soluble en benceno, tolueno y éter. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, oxígeno. Almacenar lejos del agua y de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium bis(trimethylsilyl)amide |
Cantidad | 500 mL |
Número UN | UN2924 |
Beilstein | 3629917 |
Temperatura de inflamación | −17°C (1°F) |
Información de solubilidad | Soluble in benzene,toluene and ether. Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.38 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M soln. in THF |
Sensibilidad | Moisture sensitive; May form a precipitate |
Densidad | 0.904 |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251978 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | L08779.AP,L08779.AE |
10244236 | Certificado de análisis | 09/11/2023 | L08779.AP,L08779.AE |
10248614 | Certificado de análisis | 08/11/2023 | L08779.AP,L08779.AE |
10247426 | Certificado de análisis | 19/07/2023 | L08779,L08779.AP,L08779.AE |
10204076 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | L08779.AP,L08779.AE |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran, Sodium bis(trimethylsilyl)amide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bis(trimetilsilil)amida de sodio, solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido