Learn More
Sodio bis(trimetilsilil)amida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.70€ - 369.00€
CAS 1070-89-9
Fórmula molecular C6H18NNaSi2
Peso molecular (g/mol) 183.377
Número MDL MFCD00009835
Clave InChI WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium saltMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2724254
Nombre IUPAC sodio;bis(trimetilsilil)azanida
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11327748
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
033505.04
2 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11307748
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
033505.09
10 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11317748
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
033505.18
50 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Sodium bis(trimethylsilyl)amide is used as a base in organic synthesis as well as to deprotonate other compounds containing weakly acidic O-H, S-H, and N-H bonds. It is used to prepare amines by reacting with alkyl halides. It finds application in certain organic reactions viz. generation of carbenes by dehydrohalogenation of halocarbons and Wittig reagents by deprotonation of phosphonium salts. It accelerates the polymerization of pheneylacetylene in conjunction with rhodium(I) catalysis. Furthermore, it is used for the preparation of lanthanide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H261-H314-H318
En contacto con el agua libera gases inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P210-P231+P232-P240-P241-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H228-H261-H314-H335-H500.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:I
missing translation for 'einecsNumber' : 213-983-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sodio bis(trimetilsilil)amida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals