Learn More
Sodio bis(trimetilsilil)amida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11317748
Sodio bis(trimetilsilil)amida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317748
50 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Código de producto. 11317748
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033505.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sodium bis(trimethylsilyl)amide is used as a base in organic synthesis as well as to deprotonate other compounds containing weakly acidic O-H, S-H, and N-H bonds. It is used to prepare amines by reacting with alkyl halides. It finds application in certain organic reactions viz. generation of carbenes by dehydrohalogenation of halocarbons and Wittig reagents by deprotonation of phosphonium salts. It accelerates the polymerization of pheneylacetylene in conjunction with rhodium(I) catalysis. Furthermore, it is used for the preparation of lanthanide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070-89-9
Fórmula molecular C6H18NNaSi2
Peso molecular (g/mol) 183.377
Número MDL MFCD00009835
Clave InChI WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium saltMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2724254
Nombre IUPAC sodio;bis(trimetilsilil)azanida
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Punto de fusión 171°C to 175°C
Color Blanco
Olor Odorless
Fórmula lineal (CH3)3SiNNaSi(CH3)3
Cantidad 50 g
Número UN UN3096
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hexane,toluene,ether,terahydrofuran,benzene and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.38
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX28K041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2024 Catalog Number033505.09,033505.04,033505.18
Número de loteS06K038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2024 Catalog Number033505.09,033505.04,033505.18
Número de loteS07J028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number033505.09,033505.04,033505.18
Número de loteN04I020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number033505.09,033505.04,033505.18
Número de loteF28P19 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number033505.09,033505.04,033505.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sodio bis(trimetilsilil)amida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >