Learn More
Borohidruro de sodio, técnico, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 10703621
Borohidruro de sodio, técnico, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10703621
100 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Código de producto. 10703621
Marca: Fisher Chemical S/2560/48
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 16940-66-2
Fórmula molecular BH4Na
Peso molecular (g/mol) 37.83
Número MDL MFCD00003518
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC boranuida sódica
SMILES [BH4-].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 360°C
Color Blanco
pH 11
Forma física Polvo sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.83g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium borohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
Borohidruro de sodio, técnico, SLR, Fisher Chemical >