Learn More
Hidruro de sodio, dispersión al 60 % en aceite mineral, en bolsas solubles, en latas resellables, Thermo Scientific Chemicals
36.27€ - 549.00€
CAS 7646-69-7, 8042-47-5
Fórmula molecular HNa
Peso molecular (g/mol) 24
Número MDL MFCD00003471
Clave InChI BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem CID 24758
Nombre IUPAC sodio; hidruro
SMILES [H-].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10297520
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
332141000
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10338750
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
332145000
500 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12307103
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
332140020
2 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Adsorbente, reactivo de reducción
Especificaciones
7646-69-7, 8042-47-5
24
BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
24758
[H-].[Na+]
HNa
MFCD00003471
sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
sodio; hidruro
Especificaciones
Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
In soluble bags, in resealable cans
Gris a amarillo
HNa
MFCD00003471
165°C
sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
sodio; hidruro
24758
57 to 63% (NaH)
1.2000g/mL
800.0°C
7646-69-7, 8042-47-5
Polvo pegajoso
NaH
02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
15,876
Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene
[H-].[Na+]
24
24
Bolsa de plástico de lata resellable
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
GHS P Statement:
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-587-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydride