Learn More
Ortovanadato de sodio, 99,9 %, base metálica, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11304919
Ortovanadato de sodio, 99,9 %, base metálica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304919
500 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11304919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 081104.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibidor de la proteína tirosina fosfatasa y fosfato alcalino
Inhibitor of protein tyrosine phosphatase and alkaline phosphate Sodium orthovanadate is used in protein analysis in molecular biology and acts as an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and kinases. It is also used to prepare the stop solution in dephosphorylation assay of insulin receptor kinase. It serves as a reagent in the development of matrix Chip that utilizes surface-immobilized antibodies. Further, it is utilized for the preservation of protein tyrosyl phosphorylation state in cells and cell lysates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13721-39-6
Fórmula molecular Na3O4V
Peso molecular (g/mol) 183.907
Número MDL MFCD00003511
Clave InChI IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium saltMostrar másMostrar menos
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
Nombre IUPAC trisodio; trioxido(oxo)vanadio
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium orthovanadate
Punto de fusión 850°C to 866°C
Color Blanco
Forma física Gránulos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.94
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN08L002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Número de loteY04K024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Número de loteX10J035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2023 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Número de loteQ07I031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/04/2022 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Número de loteN15I014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ortovanadato de sodio, 99,9 %, base metálica, Thermo Scientific Chemicals >