Learn More
Ortovanadato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium orthovanadate |
Punto de fusión | 850.0°C to 866.0°C |
Nombre de nota | 99% |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (as Na3VO4) |
Fórmula lineal | Na3VO4 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.91 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468256 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 205330500,205332500 |
A0457380 | Certificado de análisis | 14/06/2024 | 205330500,205332500 |
A0450666 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 205330500,205332500 |
A0403480 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 205330500,205332500 |
A0393489 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 205330500,205332500 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ortovanadato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido