Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pirofosfato sódico, solución tampón de 200 mM Código de producto.: 15494509
Thermo Scientific Chemicals Pirofosfato sódico, solución tampón de 200 mM
Código de producto. 15494509
100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
250mL
Código de producto. 15494509
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62052.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium pyrophosphate, 200mM buffer soln. is used in the laboratory as a buffering agent. DSPP has been used as a chelating agent in antimicrobial studies. Tetrabasic pyrophosphate or TSPP (sc-203404; sc-236921) has shown to be useful in the preparation of an EDTA-sodium pyrophosphate extraction buffer for microcystin analysis of soil samples. It is a popular leavening agent found in baking powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pirofosfato de sodio, solución tampón de 200 mM, se utiliza en el laboratorio como agente tamponador. DSPP se ha utilizado como agente quelante en estudios antimicrobianos. El pirofosfato tetramásico o TSPP (sc-203404; sc-236921) ha demostrado ser útil en la preparación de un tampón de extracción de pirofosfato de sodio EDTA para el análisis de microcistina de muestras de suelo. Es un agente de levadura popular que se encuentra en los polvos de hornear.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Insoluble en alcohol y amoníaco.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-16-9
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 200 mm
Cantidad 100 ml
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Formulario Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM16L502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2025 Catalog NumberJ62052.AE,J62052.AK
Número de loteM16L501 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2025 Catalog NumberJ62052.AE,J62052.AK
Número de loteW16K544 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/09/2024 Catalog NumberJ62052.AE,J62052.AK
Número de loteU01K544 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/08/2024 Catalog NumberJ62052.AE,J62052.AK
Número de loteP02K570 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2024 Catalog NumberJ62052.AE,J62052.AK
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Pirofosfato sódico, solución tampón de 200 mM >