Learn More
Sulfato de sodio, +99 %, reactivo ACS, granulado, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
44.52€ - 285.42€
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10041501
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
354250010
1 kg Frasco de plástico
44.52€
1 Kg
10504064
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
354250025
2.5 kg Frasco de plástico
97.79€
2.50 Kg
13468528
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
354250100
10 kg Tambor de plástico
285.42€
10 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7757-82-6
142.04
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
24436
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Na2O4S
MFCD00003504
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CHEBI:32149
Especificaciones
>1700.0°C
884.0°C
7757-82-6
5.2 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
99+%
Na2SO4
01,1103
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
142.04
CHEBI:32149
≥99%
Sodium : passes test (USP) Sulfate : passes test (USP)
Decomposition Information: >890°C
Sodium sulfate
Anhydrous
De incoloro a naranja
Líquido
Na2O4S
MFCD00003504
15, 8809
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sulfato de disodio
24436
142.04
Reactivo ACS
0.5 % max.
2.68g/mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Descripción general para emergencias
Puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias.Las propiedades toxicológicas no se han investigado por completo.Higroscópico.
NFPA
Salud:1
Inflamabilidad:1
Inestabilidad:0
PALABRA DE AVISO:¡PRECAUCIÓN!