Learn More
terc-Butóxido de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11458797
terc-Butóxido de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458797
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11458797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19942.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium tert-butoxide is used as a strong base and a non-nucleophilic base. In organic synthesis, it serves as an intermediate in various reactions like condensation, rearrangement and ring-opening. Further, it finds use in agrochemicals, pharmaceuticals, colorants, aroma chemicals, detergents and biodiesel. It acts as a catalyst in polymerization and isomerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El terc-butóxido de sodio se utiliza como base fuerte y base no nucleofílica. En la síntesis orgánica, sirve como intermediario en varias reacciones, como la condensación, la reorganización y la apertura de anillos. Además, se utiliza en agroquímicos, productos farmacéuticos, colorantes, productos químicos aromáticos, detergentes y biodiésel. Actúa como catalizador en las reacciones de polimerización e isomerización.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Incompatible con ácidos, agentes reductores, oxígeno, agua, alcoholes, disolventes clorados y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-48-5
Fórmula molecular C4H9NaO
Peso molecular (g/mol) 96.105
Número MDL MFCD00040575
Clave InChI MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
Nombre IUPAC sodio;2-metilpropan-2-olato
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tert-butoxide
Densidad 0.785
Olor Odorless
Fórmula lineal (CH3)3CONa
Cantidad 500 g
Número UN UN3206
Beilstein 3654215
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.11
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460362 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberA19942.0E,A19942.22,A19942.36
Número de loteA0446795 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2024 Catalog NumberA19942.0E,A19942.22,A19942.36
Número de lote10244775 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2023 Catalog NumberA19942.0E,A19942.22,A19942.36
Número de loteW01I010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/09/2022 Catalog NumberA19942.0E,A19942.22,A19942.36
Número de lote10242106 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/07/2022 Catalog NumberA19942.0E,A19942.22,A19942.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
terc-Butóxido de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >