Learn More
terc-Butóxido de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
53.47€ - 580.89€
CAS | 865-48-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H9NaO |
Peso molecular (g/mol) | 96.105 |
Número MDL | MFCD00040575 |
Clave InChI | MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxideMostrar más |
PubChem CID | 23676156 |
Nombre IUPAC | sodio;2-metilpropan-2-olato |
SMILES | CC(C)(C)[O-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11448797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19942.22 |
100 g |
53.47€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11458797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19942.36 |
500 g |
198.99€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11468797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19942.0E |
2500 g |
580.89€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sodium tert-butoxide is used as a strong base and a non-nucleophilic base. In organic synthesis, it serves as an intermediate in various reactions like condensation, rearrangement and ring-opening. Further, it finds use in agrochemicals, pharmaceuticals, colorants, aroma chemicals, detergents and biodiesel. It acts as a catalyst in polymerization and isomerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl terc-butóxido de sodio se utiliza como base fuerte y base no nucleofílica. En la síntesis orgánica, sirve como intermediario en varias reacciones, como la condensación, la reorganización y la apertura de anillos. Además, se utiliza en agroquímicos, productos farmacéuticos, colorantes, productos químicos aromáticos, detergentes y biodiésel. Actúa como catalizador en las reacciones de polimerización e isomerización.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Incompatible con ácidos, agentes reductores, oxígeno, agua, alcoholes, disolventes clorados y halógenos.
Chemical Identifiers
865-48-5 | |
96.105 | |
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N | |
23676156 | |
CC(C)(C)[O-].[Na+] |
C4H9NaO | |
MFCD00040575 | |
sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxideMostrar más | |
sodio;2-metilpropan-2-olato |
Specifications
Sodium tert-butoxide | |
0.785 | |
C4H9NaO | |
MFCD00040575 | |
3654215 | |
sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide | |
CC(C)(C)[O-].[Na+] | |
96.105 | |
96.11 |
865-48-5 | |
Odorless | |
(CH3)3CONa | |
UN3206 | |
Air and moisture sensitive | |
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N | |
sodio;2-metilpropan-2-olato | |
23676156 | |
97% |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H314-H318-H228
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Sólido inflamable.
P210-P235+P410-P240-P241-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H228-H314-H500-X.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,2; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS, CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 212-741-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.
- Sodium tert-butoxide
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
- H228-Sólido inflamable.
- H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium 2-methylpropan-2-olate