Learn More
Terc-butóxido de sodio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11905821
Terc-butóxido de sodio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905821
2.5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 11905821
Marca: Thermo Scientific Acros 252550025
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-48-5
Fórmula molecular C4H9NaO
Peso molecular (g/mol) 96.1
Número MDL MFCD00040575
Clave InChI MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 23676156
Nombre IUPAC sodio;2-metilpropan-2-olato
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tert-butoxide
Punto de fusión 180.0°C
Temperatura de inflamación 12°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal NaOC(CH3)3
Cantidad 2.5 kg
Fieser 16,55
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464151 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number252555000,252550025,252551000,252550050
Número de loteA0462013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number252555000,252550025,252551000,252550050
Número de loteA0461536 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number252555000,252550025,252551000,252550050
Número de loteA0467105 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2024 Catalog Number252555000,252550025,252551000,252550050
Número de loteA0464151 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/07/2024 Catalog Number252555000,252550025,252551000,252550050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tert-butoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Terc-butóxido de sodio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >