Learn More
Tetracloroaluminato de sodio, Thermo Scientific Chemicals
41.10€ - 795.96€
CAS 7784-16-9
Fórmula molecular AlCl4Na
Peso molecular (g/mol) 191.771
Número MDL MFCD00050361
Clave InChI CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium tetrachloroaluminate, sodium tetrachloroaluminate 1-, alcl4.na, aluminum sodium chloride, naalcl4, sodium tetrachloroaluminate, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 16699350
Nombre IUPAC sodio;tetracloroalumanuido
SMILES [Na+].[Al-](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11308037
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
022375.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11398027
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
25 g
234.17€
25 g
11318037
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
100 g
795.96€
100 g
Descripción
Descripción
Sodium tetrachloroaluminate is used as Friedel-Crafts acylating agent , dehydrating and dehydrogenating agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7784-16-9
191.771
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
16699350
[Na+].[Al-](Cl)(Cl)(Cl)Cl
AlCl4Na
MFCD00050361
sodium tetrachloroaluminate, sodium tetrachloroaluminate 1-, alcl4.na, aluminum sodium chloride, naalcl4, sodium tetrachloroaluminate, anhydrous, powder trace metals basis
sodio;tetracloroalumanuido
Especificaciones
Sodium tetrachloroaluminate
Amarillo
AlCl4Na
sodium tetrachloroaluminate, sodium tetrachloroaluminate 1-, alcl4.na, aluminum sodium chloride, naalcl4, sodium tetrachloroaluminate, anhydrous, powder trace metals basis
[Na+].[Al-](Cl)(Cl)(Cl)Cl
191.771
191.78
7784-16-9
Polvo
MFCD00050361
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
sodio;tetracloroalumanuido
16699350
Pale yellow powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
H314-H318: Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage.
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8, Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-050-6