Learn More
VEE GEE Soil Hydrometer
The Soil Hydrometer assesses the suspension's specific gravity or the quantity of soil colloids in soil samples, varying based on the chosen model.
Marca:  VEE GEE 67151H
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17836503
  • 60.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Approx. Length: 280 mm
  • Calibrated for use at 20°C/68°F
Especificaciones
Especificaciones
Soil Hydrometer
0.001
The Soil ASTM Specific Gravity hydrometer measures the specific gravity of soil samples in suspension.
20°C (68°F)
151H
28 cm
0.995 to 1.038
Certificados
Ver productos accesorios