Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para agitadores orbitales Solaris™ 2000 y 4000 de aire libre
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas y pinzas universales Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estos accesorios son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ SK1830D
Descripción
Seleccione una configuración de plataforma y abrazadera que mejor se adapte a su aplicación. Si necesita un solo tipo de recipiente y tamaño.
Maximice la capacidad de los agitadores orbitales Thermo Scientific Solaris™ con plataformas universales y una gran variedad de pinzas para adaptarse a la mayoría de los recipientes.
Certifications
UL, cUL, CE
Servicio Técnico
1 años
Especificaciones
Plataforma universal de doble pila | |
18 x 30 in | |
457,2 mm | |
457,2 mm | |
Solaris 4000 | |
1 año |
Certificado de análisis, certificado de conformidad | |
18 in | |
30 in | |
Solaris 18x30 Dual Stack Plataforma universal | |
Dos plataformas, tornillos y varillas de soporte |