Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para agitadores orbitales Solaris™ 2000 y 4000 de aire libre
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas y pinzas universales Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estos accesorios son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
23.01€ - 1296.45€
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16201581
|
Thermo Scientific™
SK0100 |
Kit de repuestos para plataformas para SK2000 | Solaris 2000 | 6 x 6 in |
59.19€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16211581
|
Thermo Scientific™
SK0101 |
Kit de repuestos para plataformas para SK4000 | Solaris 4000 | 6 x 6 in |
59.19€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16221581
|
Thermo Scientific™
SK1214 |
Plataforma universal de 12x14 | Solaris 2000 | 12 x 14 in |
418.08€
1 unidad |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16241581
|
Thermo Scientific™
SK1214DK |
Plataforma Solaris 12x14 Dual Stack Universal - kit de actualización | Solaris 2000 | 12 x 14 in |
541.70€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16291571
|
Thermo Scientific™
SK0010 |
Kit de pinzas de repuesto (tornillos) | Solaris 2000 y 4000 | 6 x 6 in |
35.48€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16231581
|
Thermo Scientific™
SK1214D |
Plataforma Solaris 12x14 Dual Stack Universal | Solaris 2000 | 12 x 14 in |
834.15€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16251581
|
Thermo Scientific™
SK1818 |
Plataforma Solaris 18x18 Universal | Solaris 2000 | 18 x 18 in |
465.32€
1 unidad |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16261581
|
Thermo Scientific™
SK1818D |
Plataforma Solaris 18x18 Dual Stack Universal | Solaris 2000 | 18 x 18 in |
971.84€
1 unidad |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16271581
|
Thermo Scientific™
SK1818DK |
Plataforma Solaris 18x18 Dual Stack Universal - kit de ampliación | Solaris 2000 | 18 x 18 in |
541.70€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16281581
|
Thermo Scientific™
SK1824 |
Solaris 18x24 Plataforma universal | Solaris 2000 | 18 x 24 in |
555.77€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 14-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16201591
|
Thermo Scientific™
SK1830D |
Solaris 18x30 Dual Stack Plataforma universal | Solaris 4000 | 18 x 30 in |
1296.45€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16211591
|
Thermo Scientific™
SK1830DK |
Plataforma Solaris 18x30 Dual Stack Universal - kit de ampliación | Solaris 4000 | 18 x 30 in |
751.74€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16291581
|
Thermo Scientific™
SK1830 |
Solaris 18x30 Plataforma universal | Solaris 4000 | 18 x 30 in |
603.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16231591
|
Thermo Scientific™
SK3624 |
Solaris 36x24 Plataforma universal | Solaris 4000 | 36 x 24 in |
639.18€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17881905
|
Thermo Scientific™
75004131 |
Screwdriver for Accessories | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers | 260 x 25 mm |
23.01€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17871905
|
Thermo Scientific™
75004132 |
Set of O-rings | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers | 250 x 150 mm |
40.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Beschreibung
Seleccione una configuración de plataforma y abrazadera que mejor se adapte a su aplicación. Si necesita un solo tipo de recipiente y tamaño.
Maximice la capacidad de los agitadores orbitales Thermo Scientific Solaris™ con plataformas universales y una gran variedad de pinzas para adaptarse a la mayoría de los recipientes.
Zertifizierungen
UL, cUL, CE
Serviceleistungen
1 años
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.