Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para agitadores orbitales Solaris™ 2000 y 4000 de aire libre
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas y pinzas universales Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estos accesorios son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
Marca:  Thermo Scientific™ SK1214DK
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16241581
  • 541.70€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Seleccione una configuración de plataforma y abrazadera que mejor se adapte a su aplicación. Si necesita un solo tipo de recipiente y tamaño.
Maximice la capacidad de los agitadores orbitales Thermo Scientific Solaris™ con plataformas universales y una gran variedad de pinzas para adaptarse a la mayoría de los recipientes.
Certifications
UL, cUL, CE
Servicio Técnico
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de actualización de la plataforma universal de doble pila
12 x 14 in
304,8 mm
355,6 mm
Solaris 2000
1 año
Certificado de análisis, certificado de conformidad
12 in
14 in
Plataforma Solaris 12x14 Dual Stack Universal - kit de actualización
Una plataforma, tornillos, varillas de soporte