Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón sólido
Resistente a la corrosión.
Marca: Brady™ 805827
Descripción
- Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Especificaciones
Candado de latón | |
Chrome | |
Candados de latón | |
30,00 x 47,00 mm | |
14,5 mm | |
4 | |
30 mm |
BRASS PADLOCK 30 MM SS SHACKLE 6PK | |
Latón | |
5 mm | |
47 mm | |
Acero | |
6 paquete | |
24,5 mm |