Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón sólido
Resistente a la corrosión.
69.30€ - 112.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Candado de latón |
---|---|
Color | Chrome |
Material | Latón |
Descripción | Candados de latón |
Material (Shackle) | Acero |
Código de producto | Marca | Altura de la argolla (métrico) | N.º de pasadores | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura de la argolla (métrico) | N.º de pasadores | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11711376
|
Brady™
805828 |
23,5 mm | 5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15653527
|
Brady™
805828 |
23,5 mm | 5 |
104.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11701376
|
Brady™
805827 |
14,5 mm | 4 | N/A | N/A | N/A | |||||
15643527
|
Brady™
805827 |
14,5 mm | 4 |
75.60€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11721376
|
Brady™
805829 |
38,0 mm | 5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15663527
|
Brady™
805829 |
38,0 mm | 5 |
112.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Especificaciones
Candado de latón | |
Latón | |
Acero |
Chrome | |
Candados de latón | |
6 paquete |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Candado de cuerpo de latón sólido