Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón sólido
Resistente a la corrosión.
Marca:  Brady™ 805827
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11701376
Descripción
Descripción
  • Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Especificaciones
Especificaciones
Candado de latón
Chrome
Candados de latón
30,00 x 47,00 mm
14,5 mm
4
30 mm
BRASS PADLOCK 30 MM SS SHACKLE 6PK
Latón
5 mm
47 mm
Acero
6 paquete
24,5 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Brady™ Candado de cuerpo de latón sólido > Altura del grillete: 14,5mm