Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón sólido
Resistente a la corrosión.
Marca: Brady™ 805829
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Especificaciones
Candado de latón | |
Chrome | |
Candados de latón | |
39,00 x 83,00 mm | |
38,0 mm | |
5 | |
39 mm |
BRASS PADLOCK 39 MM SS SHACKLE 38 MM 6PK | |
Latón | |
6,5 mm | |
83 mm | |
Acero | |
6 paquete | |
32,5 mm |
Título del producto
Brady™ Candado de cuerpo de latón sólido > Altura del grillete: 38 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido