Learn More
Labconco™ Superficie de trabajo de epoxi sólida
Superficie de trabajo de epoxi sólida Labconco™ para su uso con carcasas de demostración Protector™, estaciones de ventilación Protector™ XVS y estaciones de trabajo Protector™.
Marca:  Labconco™ 3908401
Código de producto. 15693587
Descripción
Descripción
  • Superficie de trabajo de epoxi sólida moldeada
  • Resistente a productos químicos y al fuego
  • Color:Negro
  • Con placas para contener derrames
  • Se ha contorneado para adaptarse a las dimensiones de las carcasas de demostración Protector, las estaciones de trabajo Protector de los sistemas de ventilación Protector XVS
  • Sin recorte de colector
  • Se ofrecen en anchos de 0,61 m (2 pies), 0,91 (3 pies), 1,22 m (4 pies), 1,52 m (5 pies), 1,83 (6 pies) y 2,44 m (8 pies) y profundidades de 67,8 cm y 9,1 cm
Especificaciones
Especificaciones
Superficie de trabajo
26,7 in
Carcasas de demostración Protector™, estaciones de ventilación Protector™ XVS y estaciones de trabajo Protector™
2,5 m
72 lb
36 in
Negro
68 cm
1,0 in
Un año
33 kg
91 cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labconco™ Superficie de trabajo de epoxi sólida > Superficie de trabajo de epoxi sólida
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt