Learn More
Fisherbrand™ Varilla agitadora de PTFE sólido
Puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C (540 °F). La varilla de agitación de PTFE tiene un sólido núcleo de PTFE. Estas varillas tienen gran resistencia frente a productos químicos, son inertes y a prueba de fugas.
Marca:  Fisherbrand™ 003.1100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11710805
  • 29.90€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
  • Puede usarse en temperaturas de hasta 280 °C
  • Varilla de PTFE sólida con extremo cónico
  • Resistente a los arañazos
Especificaciones
Especificaciones
PTFE sólido
10 g
100 mm
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Mezcla de diversos productos químicos
8 mm
Paquete de 2