Learn More
Fisherbrand™ Varilla agitadora de PTFE sólido
Puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C (540 °F). La varilla de agitación de PTFE tiene un sólido núcleo de PTFE. Estas varillas tienen gran resistencia frente a productos químicos, son inertes y a prueba de fugas.
12.58€ - 56.05€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Descripción | PTFE sólido |
Diámetro (métrico) | 8 mm |
Cantidad | 2/Pk. |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11772634
|
Fisherbrand™
003.1250 |
250 mm | N/A | ||||||
11730805
|
Fisherbrand™
003.1200 |
200mm |
56.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11710805
|
Fisherbrand™
003.1100 |
100 mm |
29.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
- Puede usarse a temperaturas de hasta 280 °C (540 °F)
- Varilla de PTFE sólida con extremo biselado
- Resistente a los arañazos
Especificaciones
Autoclavable | |
PTFE sólido | |
2/Pk. |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
8 mm | |
Mixing of various chemicals |