Learn More
Fisherbrand™ Varilla agitadora de PTFE sólido
Puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C (540 °F). La varilla de agitación de PTFE tiene un sólido núcleo de PTFE. Estas varillas tienen gran resistencia frente a productos químicos, son inertes y a prueba de fugas.
Marca:  Fisherbrand™ 003.1250
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11772634
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
  • Puede usarse a temperaturas de hasta 280 °C (540 °F)
  • Varilla de PTFE sólida con extremo biselado
  • Resistente a los arañazos
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
PTFE sólido
25g
250 mm
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Mixing of various chemicals
8 mm
2/Pk.