Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster resistentes a disolventes para las impresoras M6/M7
El poliéster de alto rendimiento (B-488) soporta la exposición a numerosos disolventes y cambios de temperatura sobre distintas superficies, incluyendo el acero inoxidable y el polipropileno.
Marca: Brady™ 173301
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El poliéster de alto rendimiento (B-488) soporta la exposición a numerosos disolventes y cambios de temperatura sobre distintas superficies, incluyendo el acero inoxidable y el polipropileno.
- El poliéster blanco con acabado mate tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Ideal para etiquetado general y de código de barras en superficies planas y lisas
- Aprobado por UL
- Temperatura de servicio de -40 a 160°C (de -40 a 320°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Autoclavable | |
M7-97-488 | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
250 etiquetas | |
-40°F to +320°F | |
0.0037 in. | |
0.9 x 0.9 in. | |
0,9 in | |
22.86 mm |
AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling | |
No | |
Square | |
De -40 °C a +160 °C | |
0.094 mm | |
0,9 in | |
22.86 mm |