Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster resistentes a disolventes para las impresoras M6/M7
El poliéster de alto rendimiento (B-488) soporta la exposición a numerosos disolventes y cambios de temperatura sobre distintas superficies, incluyendo el acero inoxidable y el polipropileno.
50.65€ - 129.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17818934
|
Brady™
174356 |
0.25 x 1.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectángulo |
129.00€
paquete de 750 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17828474
|
Brady™
173308 |
0.25 x 1.9 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectángulo |
118.00€
paquete de 750 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17808174
|
Brady™
174355 |
0.9 x 0.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 22.86 mm | Rectángulo |
54.70€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17808214
|
Brady™
173301 |
0.9 x 0.9 in. | M710, BMP71 | 22.86 mm | Square |
84.45€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17888454
|
Brady™
174377 |
0.9 x 0.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 22.86 mm | Square |
91.20€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17889224
|
Brady™
173309 |
0.9 x 0.75 in. | M710, BMP71 | 22.86 mm | Rectángulo |
50.65€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17818254
|
Brady™
174353 |
1 x 1.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectángulo |
99.95€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- El poliéster de alto rendimiento (B-488) soporta la exposición a numerosos disolventes y cambios de temperatura sobre distintas superficies, incluyendo el acero inoxidable y el polipropileno.
- El poliéster blanco con acabado mate tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Ideal para etiquetado general y de código de barras en superficies planas y lisas
- Aprobado por UL
- Temperatura de servicio de -40 a 160°C (de -40 a 320°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Autoclavable | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
-40°F to +320°F | |
0.0037 in. |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
No | |
De -40 °C a +160 °C | |
0.094 mm |