Learn More
Branson Ultrasonics™ Disruptor celular Sonifier™ SFX150
El disruptor celular Branson Ultrasonics Sonifier™ SFX150 con controles avanzados proporciona un control más preciso sobre todos los elementos críticos de experimento.
5465.00€ - 5850.00€
Especificaciones
Vataje | 150 W |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in) |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras, disrupción celular, dispersión de nanopartículas, mezcla, homogeneización, ADN, lisis celular, extracción de proteínas |
Incluye | Suministro eléctrico, convertidor de 40 kHz, micropunta de 3,17 mm, cable de alimentación, manual, juego de llaves |
Modelo | SFX150 |
Código de producto | Marca | Tensión | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15539624
|
Branson Ultrasonics™
101-063-963R |
240 V | Disruptor celular con convertidor tradicional |
5465.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15637338
|
Branson Ultrasonics™
101-063-1097R |
240 V | Disruptor celular con convertidor de mano |
5850.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La interfaz fácil de usar permite el monitorización en proceso de variables clave, incluyendo tiempo, alimentación, energía, temperatura (requiere sonda de temperatura opcional) y el progreso del experimento.- Procesamiento de hasta 150 ml
- Silencioso para funcionar sin una carcasa de sonido
- Control de temperatura real (requiere sonda de temperatura independiente)
- Ultrasonidos continuos o pulsados
- Modo de tiempo o energía con pulso de energía
- Indicador de progreso del experimento
Certifications
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Garantía
3 años
Especificaciones
150 W | |
Preparación de muestras, disrupción celular, dispersión de nanopartículas, mezcla, homogeneización, ADN, lisis celular, extracción de proteínas | |
SFX150 | |
6,3 kg |
31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in) | |
Suministro eléctrico, convertidor de 40 kHz, micropunta de 3,17 mm, cable de alimentación, manual, juego de llaves | |
14 lb |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Branson Ultrasonics™ Disruptor celular Sonifier™ SFX150