Learn More
asecos™ Carro de transporte absorbentes
Set de absorbentes de tamaño cómodo y de acceso rápido en caso de fuga.
Marca: asecos™ 14412
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- contenido: 6 almohadillas, 3 botellas, 20 bayetas, 3 pares de guantes de protección, 5 bolsas de plástico, 1 gafas de visión completa
Especificaciones
Gris | |
Spill Control Cart | |
16.14 in. | |
16.14 in. | |
37.40 in. | |
23.23 in. | |
77.16 lb. |
Polietileno | |
Universal Sorbents | |
410.00 mm | |
410.00 mm | |
950.00 mm | |
590.00 mm | |
35 kg |