Learn More
asecos™ Carro de transporte absorbentes
Set de absorbentes de tamaño cómodo y de acceso rápido en caso de fuga.
666.74€ - 737.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Material | Polietileno |
Tipo | Spill Control Cart |
Longitud (imperial) | 16.14 in. |
Longitud (métrico) | 410.00 mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17179150
|
asecos™
14411 |
Oil Sorbents |
672.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16285382
|
asecos™
14412 |
Universal Sorbents | N/A | ||||||
17827814
|
asecos™
14413 |
Special Sorbents |
737.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- contenido: 6 almohadillas, 3 botellas, 20 bayetas, 3 pares de guantes de protección, 5 bolsas de plástico, 1 gafas de visión completa
Especificaciones
Gris | |
Spill Control Cart | |
410.00 mm | |
410.00 mm | |
950.00 mm | |
590.00 mm | |
35 kg |
Polietileno | |
16.14 in. | |
16.14 in. | |
37.40 in. | |
23.23 in. | |
77.16 lb. |